196657
1-Fluoronaphthalene
99%
Synonyme(s) :
α-Fluoronaphthalene
35,50 €
About This Item
35,50 €
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.593 (lit.)
pb
215 °C (lit.)
Pf
−13 °C (lit.)
Densité
1.1322 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Clé InChI
CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter