Principaux documents
553522
Sigma-Aldrich
Octyldecyl-functionalized silica gel
extent of labeling: 9-13% carbon loading
100 G
300,00 €
300,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
300,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
300,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Ampleur du marquage
9-13% carbon loading
Chaîne SMILES 
O=[SiH2].CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38.H2OSi/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-2/h3-18H2,1-2H3;2H2
Clé InChI
RZIRKXZVWWLAMH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable