Principaux documents
552054
Sigma-Aldrich
Cyclotriphosphazene-PMMH-6 dendrimer, generation 1.0
Synonyme(s) :
Cyclotriphosphazene-phenoxymethyl(methylhydrazono) dendrimer, generation 1.0
About This Item
Formule linéaire :
N3P3(OC6H4CHNN(CH3)P(S)Cl2)6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1827.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
dichlorophosphinothioyl surface groups
Forme
powder
Poids mol.
generation 1
Caractéristiques
core type Phosphorous dendrimers with cyclotriphosphazene core
Nb de groupes de surface
6
pH
1.01 (5 wt. % in ethanol)
Pf
117-120.8 °C (lit.)
Description générale
Contains 6 surface dichlorophosphinothioyl groups.
Application
Stable up to 200 °C, high solvent solubility, air stable, high values of dipole moments (10 - 300 Debyes)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable