Principaux documents
551988
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Benzylamino-1-phenylethanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2NHCH2CH(OH)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −57°, c = 1 in chloroform
Pf
115-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@@H](CNCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17NO/c17-15(14-9-5-2-6-10-14)12-16-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-17H,11-12H2/t15-/m0/s1
Clé InChI
XAOCLQUZOIZSHV-HNNXBMFYSA-N
Informations légales
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zsanett Dorkó et al.
Talanta, 162, 167-173 (2016-11-14)
A simple and efficient method is presented for assessing molecularly imprinted polymers (MIP) and other sorbents from the point of view of practical applications. The adsorption isotherms of the compounds, which need to be separated or detected in an application