Principaux documents
551341
Sigma-Aldrich
Ethylbenzene solution
5% in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 2 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
1 EA
276,00 €
276,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
276,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
276,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Composition
TMS, 2%
Niveau de qualité
Concentration
5% in chloroform-d (99.8 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 8 in.
Adéquation
suitable for NMR (reference standard)
Chaîne SMILES 
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
1H sensitivity
Quantité
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Ch Vlachokostas et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 177, 125-134 (2013-03-19)
Emission from road traffic has become the most important source of local air pollution in numerous European cities. Epidemiological research community has established consistent associations between traffic-related substances and various health outcomes. Nevertheless, the vast majority of urban areas are
You-Ya Zhou et al.
Environmental monitoring and assessment, 185(4), 3037-3048 (2012-09-11)
A method based on headspace (HS) sampling coupling with portable gas chromatography (GC) with photo ionization detector (PID) was developed for rapid determination of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes (BTEX) in soils. Optimal conditions for HS gas sampling procedure were
M Rezazadeh Azari et al.
The international journal of occupational and environmental medicine, 3(1), 39-44 (2012-10-02)
Benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) are the most important toxic volatile compounds in the air and could be easily absorbed through the respiratory tract. In recent years, the risk of exposure to BTEX compounds, especially benzene as a carcinogen
Ann Kambhu et al.
Chemosphere, 89(6), 656-664 (2012-07-11)
The development of slow-release chemical oxidants for sub-surface remediation is a relatively new technology. Our objective was to develop slow-release persulfate-paraffin candles to treat BTEX-contaminated groundwater. Laboratory-scale candles were prepared by heating and mixing Na(2)S(2)O(8) with paraffin in a 2.25
Murthy Kasi et al.
Biodegradation, 24(2), 279-293 (2012-08-16)
A comprehensive study on the effects of different carbon sources during the bacterial enrichment on the removal performances of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes (BTEX) compounds when present as a mixture was conducted. Batch BTEX removal kinetic experiments were performed