Documents
550868
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
175-178 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC
InChI
1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
DGHKCBSVAZXEPP-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline may be used as a reactant in the preparation of the following potential bioactive compounds:
  • 2-chloro-4,6,7-trimethoxyquinazoline
  • 2-chloro-6,7-dimethoxy-4(3H)-quinazolinone
  • 2,4-diamino-6,7-dimethoxy quinazolines
  • 2-chloro-4-(3-bromoanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Antihypertensive 2-amino-4 (3H)-quinazolinones.
Hess HJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 11(1), 130-136 (1968)
A short and unequivocal synthesis of 5-aminotetrazolo[1,5-a]-quinazoline as a tricyclic analogue of 4-(3-bromoanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline (PD 153035).
Bencteux E and Houssin R.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 34(4), 1375-1378 (1997)
Discovery of a 2, 4-diamino-7-aminoalkoxyquinazoline as a potent and selective inhibitor of histone lysine methyltransferase G9a.
Liu F, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(24), 7950-7953 (2009)