Principaux documents
549959
Sigma-Aldrich
2-Benzylcyclohexanone
≥97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2C6H9O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
pb
103-105 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCC1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H16O/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2
Clé InChI
CUYLPYBYCYQGCE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Benzylcyclohexanone is a 2-substituted cyclohexanone derivative that can be prepared by the catalytic hydrogenation of 2-benzalcyclohexanone.[1]
Application
2-Benzylcyclohexanone may be used in the preparation of ethyl 1-hydroxy-2-benzylcyclohexylacetate.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chemistry of carbanions. XIX. Alkylation of enolates from unsymmetrical ketones.
House HO, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(16), 2361-2371 (1971)
Dialkylaminoalkyl Derivatives of 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene and Related Compounds.
Villani FJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 5(2), 373-383 (1962)