549037
4-Chlorophenyl methyl sulfone
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
95-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
LMCOQDVJBWVNNI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves