547905
2,2′:5′,2′′:5′′,2′′′-Quaterthiophene
96%
Synonyme(s) :
α-Quarterthienyl, 4T
346,00 €
About This Item
346,00 €
Produits recommandés
Essai
96%
Pf
211-214 °C (lit.)
Propriétés du semi-conducteur
P-type (mobility=1.2×10−3 cm2/V·s)
Chaîne SMILES
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4cccs4
InChI
1S/C16H10S4/c1-3-11(17-9-1)13-5-7-15(19-13)16-8-6-14(20-16)12-4-2-10-18-12/h1-10H
Clé InChI
FXEJOIFDICYSSO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , ALOX5(240) , CA1(759) , CA2(760) , CDK4(1019) , CRHR1(1394) , CRHR2(1395) , F10(2159) , F2(2147) , IMPDH2(3615) , LOC654188(654188) , MLYCD(23417) , MMP1(4312) , NFATC1(4772) , REN(5972) , SSTR3(6753) , TACR1(6869) , TYMS(7298)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370) , Adra1a(29412) , Adra1b(24173) , Adra1d(29413) , Agtr1(24180) , Alox5(25290) , Crhr1(58959) , Drd2(24318) , Faah(29347) , Hmgcr(25675) , Htr2a(29595) , Trpv4(66026)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.