Documents
546798
Sigma-Aldrich
2,7-Diiodo-9,9-dioctyl-9H-fluorene
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H40I2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
642.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
55-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(I)ccc2-c3ccc(I)cc13
InChI
1S/C29H40I2/c1-3-5-7-9-11-13-19-29(20-14-12-10-8-6-4-2)27-21-23(30)15-17-25(27)26-18-16-24(31)22-28(26)29/h15-18,21-22H,3-14,19-20H2,1-2H3
Clé InChI
AZXJTFHMYPUMPP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable