Principaux documents
546011
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)uracil
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3F3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
230-235 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)2-1-3(11)10-4(12)9-2/h1H,(H2,9,10,11,12)
Clé InChI
IROWWTVZNHKLLE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable