Principaux documents
545864
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Aminoglutethimide
97%
500 MG
172,00 €
172,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
172,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
172,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −160°, c = 1 in methanol
Pf
115.5-119.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[C@]1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)/t13-/m0/s1
Clé InChI
ROBVIMPUHSLWNV-ZDUSSCGKSA-N
Informations sur le gène
Catégories apparentées
Application
(S)-(−)-Aminoglutethimide can be used:
  • As an internal standard in the separation of the pyridoglutethimide enantiomers using the HPLC technique.[1]
  • In the study of steroid hormones role on human cytomegalovirus replication in adrenocortical cells.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Stereoselective determination of pyridoglutethimide enantiomers in serum with a chiral cellulose-based high-performance liquid chromatographic column using solid phase extraction and UV detection
Hefnawy MM
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 31(5), 999-1005 (2003)
Marta Trevisan et al.
Journal of cellular physiology, 221(3), 629-641 (2009-08-19)
Following our recent findings on the presence of human cytomegalovirus (HCMV) in the normal human adrenal cortex and in adrenocortical tumors, especially in cortisol-secreting tumors, aim of the present study was to investigate the direct effects of HCMV infection on