545686
3-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
71-74 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1c(Cl)cccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6Cl2O2S/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
ZSIYKAQPQRTBPF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges