545031
Potassium tetracyanonickelate(II)
>99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dipotassium tetracyanonickelate, Potassium nickel(II) cyanide
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
Chaîne SMILES
[K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Ni/c4*1-2;;;/q;;;;2*+1;-2
Clé InChI
QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)