Principaux documents
415154
Sigma-Aldrich
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Synonyme(s) :
Dipotassium nickel(2+) tetracyanide
100 G
217,00 €
217,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
217,00 €
About This Item
Formule linéaire :
K2Ni(CN)4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.96 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
217,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
740 mmHg ( 25 °C)(lit.)
Niveau de qualité
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
Densité
1.875 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[H]O[H].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Ni.H2O/c4*1-2;;;;/h;;;;;;;1H2/q;;;;2*+1;-2;
Clé InChI
LORCEWUZCQZQEK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Potassiumtetracyanonickelate (II) hydrate, also known as nickel(II) potassium cyanide, isa highly water-soluble compound used in electroplating and as a reagent inchemical synthesis.
Application
  • Electronic Structure: Study of the electronic structure of tetracyanonickelate(II) complexes, essential for applications in materials science and coordination chemistry (JJ Oppenheim, BJ McNicholas, J Miller, 2019).
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate can be used:
  • As a precursor for the synthesis of Hofmann-type metal-organic frameworks (MOFs) with high open metal sites density.
  • As a precursor in the synthesis of an anion-exchange resin for the removal of residual cyanide complexes in industrial plating wastewater.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)