Principaux documents
544027
Sigma-Aldrich
5,7-Hexadecadiynoic acid
97%
1 G
228,00 €
228,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
228,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H3C(CH2)7C≡C2≡C(CH2)3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
228,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
44-48 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC#CC#CCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-8,13-15H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
RPTNONNBJKKVEV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
5,7-Hexadecadiynoic acid is a diacetylenic acid. It participates in the synthesis of polymerizable asymmetric diacetylenic monomer compounds (ADMs).[1] The FT-Raman and FT-IR spectra of 5,7-hexadecadiynoic acid have been recorded and assigned.[2]
Application
5,7-Hexadecadiynoic acid (HDDA) may be used in the preparation of poly(HDDA)/zinc oxide(ZnO) nanocomposites.[3][4][5]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Dual colorimetric response of polydiacetylene/Zinc oxide nanocomposites to low and high pH.
Chanakul A, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 418, 43-51 (2014)
Controlling the reversible thermochromism of polydiacetylene/zinc oxide nanocomposites by varying alkyl chain length.
Chanakul A, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 389(1), 106-114 (2013)
Towards a universal method for the stable and clean functionalization of inert perfluoropolymer nanoparticles: Exploiting photopolymerizable amphiphilic diacetylenes.
Morasso C, et al.
Advances in Functional Materials, 20(22), 3932-3940 (2010)
Vibrational and theoretical study of diacetylenic acids.
Roman M and Baranska M.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 137, 652-660 (2015)
Colorimetric sensing of various organic acids by using polydiacetylene/zinc oxide nanocomposites: Effects of polydiacetylene and acid structures.
Chanakul A, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 489, 9-18 (2016)