543101
5-Hexenyl acetate
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
pb
173-174 °C (lit.)
Densité
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)OCCCCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3H,1,4-7H2,2H3
Clé InChI
MPLWNENKBSBMFN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60.6 °C - closed cup