Documents
542636
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-difluorobenzoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
203-204 °C (lit.)
Densité
1.281 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
QNPFLTKQLFSKBY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 2,6-difluorobenzoate is a fluorinated aromatic ester. It can be synthesized from 2,6-difluorobenzoic acid via esterification with methanol.
Application
Methyl 2,6-difluorobenzoate may be used in the synthesis of 9-hydroxy-13-(2,6-difluorophenyl)-3H-dibenzo[b,i]xanthen-3-one and 2,6-difluorobenzohydroxamic acid.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
2, 6-Difluorobenzohydroxamic acid.
Meng XG and Shang XM.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 62(2), o651-o652 (2006)
Conformational analysis. Part 25. The evaluation of molecular geometries by the lanthanide induced shift (LIS) technique.
Abraham RJ, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1973-1979 (1995)