Principaux documents
542466
Sigma-Aldrich
2-Isopropoxyphenylboronic acid
Synonyme(s) :
2-(Propan-2-yloxy)phenylboronic acid, 2-Isopropoxybenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H4OCH(CH3)2B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Indice de réfraction
n20/D >1.5090 (lit.)
pb
199 °C (lit.)
Pf
30-35 °C (lit.)
Densité
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)Oc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
Clé InChI
XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Suzuki arylation
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup