542229
2-Chloro-3′,4′-dimethoxybenzil
97%
Synonyme(s) :
1-(2-Chlorophenyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethane-1,2-dione
50,50 €
About This Item
50,50 €
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
119-123 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1OC)C(=O)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C16H13ClO4/c1-20-13-8-7-10(9-14(13)21-2)15(18)16(19)11-5-3-4-6-12(11)17/h3-9H,1-2H3
Clé InChI
ULVSCSFZMZRZHJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable