381802
3,3′-Dimethoxybenzil
99%
164,00 €
About This Item
164,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
82-84 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
COc1cccc(c1)C(=O)C(=O)c2cccc(OC)c2
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-13-7-3-5-11(9-13)15(17)16(18)12-6-4-8-14(10-12)20-2/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
PJGXOGKIVAJFTE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable