540447
4-Iodo-3-nitrotoluene
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
53-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(I)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
DKYCDXAZCHMPSJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 3-cyano-4-iodotoluene
- 4,6′-dimethyl-2 ,2′-dinitrobiphenyl
- bis(2-nitro-4-methylphenyl) sulfide
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup