Principaux documents
540005
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Propylene carbonate
98%
Synonyme(s) :
(S)-1,2-Propanediol cyclic carbonate
5 G
128,00 €
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
128,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D −2°, neat
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
240 °C (lit.)
Densité
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carbonate
Chaîne SMILES 
C[C@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
Clé InChI
RUOJZAUFBMNUDX-VKHMYHEASA-N
Catégories apparentées
Informations légales
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter