Principaux documents
537977
Sigma-Aldrich
4-Ethyl benzenesulfonyl chloride-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Chlorosulfo-2Ar functionalized silica gel
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Ampleur du marquage
1.0 mmol/g loading
Superficie
500 m2/g
Taille des particules
200-400 mesh
Dimension de pores
60 Å pore size
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=[SiH2].CCc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO2S.H2OSi/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;1-2/h3-6H,2H2,1H3;2H2
Clé InChI
PLUQKCYOAGXSJX-UHFFFAOYSA-N
Application
This gel can be used to immobilize alcohols and scavenge nucleophiles, as well as for “catch and release” applications.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable