536644
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,5-pentanediol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −15°, c = 1 in chloroform
Pf
59-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCCO
InChI
1S/C10H21NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-8(7-13)5-4-6-12/h8,12-13H,4-7H2,1-3H3,(H,11,14)/t8-/m0/s1
Clé InChI
UBNNKNSFDFANKW-QMMMGPOBSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable