536490
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 2.0-2.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
BEMP resin
98,80 €
About This Item
98,80 €
Produits recommandés
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: proton reactive
Ampleur du marquage
2.0-2.5 mmol/g loading
Taille des particules
200-400 mesh
Chaîne SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CCN(CC)P3(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN3Cc4ccccc4
Clé InChI
ACRRVYBBQUZACX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges