Principaux documents
536350
Sigma-Aldrich
1,8-Dinitroanthraquinone
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H6N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Pf
318-322 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)c3cccc(c3C(=O)c12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H6N2O6/c17-13-7-3-1-5-9(15(19)20)11(7)14(18)12-8(13)4-2-6-10(12)16(21)22/h1-6H
Clé InChI
MBIJFIUDKPXMAV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yi-Ru Chen et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(24) (2019-12-22)
Functional polymeric materials composed solely of lignin preparations appeared only very recently. A gradual paradigm shift spanning 56 years has revealed how lignin-lignin blends can upgrade the performance of 100 wt% lignin-based plastics. The view, first espoused in 1960, that