Principaux documents
534420
Sigma-Aldrich
PSS-Allyl-Heptaisobutyl substituted
Synonyme(s) :
1-Allyl-3,5,7,9,11,13,15-heptaisobutylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Isobutyl(allyl)-POSS®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H68O12Si8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
857.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pf
231-236 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CC=C)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C31H68O12Si8/c1-16-17-44-32-45(18-25(2)3)35-48(21-28(8)9)37-46(33-44,19-26(4)5)39-50(23-30(12)13)40-47(34-44,20-27(6)7)38-49(36-45,22-29(10)11)42-51(41-48,43-50)24-31(14)15/h16,25-31H,1,17-24H2,2-15H3
Clé InChI
PSHVSOPQXBHADK-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable