Principaux documents
533270
Sigma-Aldrich
Heptylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6ZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
pb
65 °C
Densité
0.965 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C7H15.BrH.Zn/c1-3-5-7-6-4-2;;/h1,3-7H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
VXDZQIGAXDFZGH-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.2 °C - closed cup