Principaux documents
533033
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
98%
5 G
77,00 €
77,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
77,00 €
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H2(Br)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
77,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
Pf
76-81 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCc1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H5BrF2O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2,11H,3H2
Clé InChI
LSRHFWSNUFIKER-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable