531820
N,N′-Di-Boc-thiourea
97%
Synonyme(s) :
N,N′−Di-(tert-butoxycarbonyl)thiourea, N,N′-Bis-tert-butoxycarbonylthiourea
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
131-135 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
thiourea
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC(=S)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20N2O4S/c1-10(2,3)16-8(14)12-7(18)13-9(15)17-11(4,5)6/h1-6H3,(H2,12,13,14,15,18)
Clé InChI
CSOJECDGWHHWRS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable