Principaux documents
530824
Sigma-Aldrich
2-Benzylphenyl isocyanate
97%
Synonyme(s) :
2′-Benzylphenyl isocyanate, 2′-Isocyanatodiphenylmethane
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2C6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.591 (lit.)
pb
309 °C (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11NO/c16-11-15-14-9-5-4-8-13(14)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
Clé InChI
GLYMYAJKKMZFQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3