530506
Dichloromethane-d2
99.9 atom % D, contains 0.1 % (v/v) TMS
Synonyme(s) :
Dideuteromethylenechloride, Methylene chloride-d2
499,00 €
About This Item
499,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
99.9 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥99.00% (GC)
Forme
liquid
Contient
0.1 % (v/v) TMS
Conditionnement
ampule of 1g
glass bottle of 25g
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0100% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
40 °C (lit.)
Pf
-97 °C (lit.)
Densité
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)