Principaux documents
530484
Sigma-Aldrich
Acetic acid-d4
99.5 atom % D
Synonyme(s) :
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
About This Item
Formule linéaire :
CD3CO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
64.08
Numéro Beilstein :
1748971
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
11.4 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
99.5 atom % D
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Limite d'explosivité
16 %
Conditionnement
pk of 10 × 0.75 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.368 (lit.)
Point d'ébullition
115.5 °C (lit.)
Pf
15-16 °C (lit.)
Densité
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter