Principaux documents
529532
Sigma-Aldrich
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) nitrate
≥99.99%
About This Item
Formule linéaire :
(H2NCH2CH2NH2)3Co(NO3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
≥99.99%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: cobalt
Pf
>250 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Co+3].NCCN.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3C2H8N2.Co.3NO3/c3*3-1-2-4;;3*2-1(3)4/h3*1-4H2;;;;/q;;;+3;3*-1
Clé InChI
MTCFUGCMXQVODX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges