Principaux documents
529362
Sigma-Aldrich
Magnesium nitrate hexahydrate
≥99.999%
Synonyme(s) :
Magnesium dinitrate hexahydrate, Magnesium nitrate hexahydrate (Mg(NO3)2 .6H2O)
About This Item
Formule linéaire :
Mg(NO3)2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.41
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
6 (vs air)
Pureté
≥99.999%
Forme
solid
Pf
89 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Clé InChI
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N