Principaux documents
529214
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
About This Item
Formule linéaire :
F3CC6H3(F)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
pb
118-119 °C (lit.)
Densité
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1cc(ccc1C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-4H
Clé InChI
KFEHNXLFIGPWNB-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used in the synthesis of methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)
Mark C Bagley et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(24), 6814-6824 (2015-05-28)
Microwave irradiation of 2-halobenzonitriles and methyl thioglycolate in the presence of triethylamine in DMSO at 130 °C provides rapid access to 3-aminobenzo[b]thiophenes in 58-96% yield. This transformation has been applied in the synthesis of the thieno[2,3-b]pyridine core motif of LIMK1
Yao Zong et al.
Journal of fluorine chemistry, 203, 193-199 (2018-01-10)
Combretastatin A-1 (CA-1) and combretastatin A-4 (CA-4) isolated from the African bush willow