Key Documents
526010
Sigma-Aldrich
4-Benzoylphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
4-(Phenylcarbonyl)phenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
204-212 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11BO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9,16-17H
Clé InChI
CWMIVCCXDVRXST-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Pd-catalyzed regioselective cross-coupling reactions
  • Synthesis of 9-arylpurines as a novel class of Enterovirus inhibitors
  • Suzuki cross-coupling
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable