Principaux documents
525898
Sigma-Aldrich
Methyl (1-methylindolyl)-3-glyoxylate
97%
5 G
186,00 €
186,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 G
186,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
186,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
96-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(=O)c1cn(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H11NO3/c1-13-7-9(11(14)12(15)16-2)8-5-3-4-6-10(8)13/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
SBHIWUQNUXJUMN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl (1-methylindolyl)-3-glyoxylate can be prepared from 1-methylindole.[1]
Application
  • Reactant for synthesis of sotrastaurin analogs
  • Reactant for preparation of protein kinase C (PKC) inhibitors
  • Reactant for preparation of indolyl diols
Methyl (1-methylindolyl)-3-glyoxylate may be used to synthesize 3-[(1-methyl)-3-indolyl]-4-(3-indolyl)-1H-pyrrole-2,5-dione and 3,4-[(1-methyl)-3-indolyl]-1H-pyrrole-2,5-dione.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A New, Efficient Method for the Synthesis of Bisindolylmaleimides.
Margaret M. Faul et al.
The Journal of organic chemistry, 63(17), 6053-6058 (2001-10-24)