Principaux documents
483788
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-prolinal
97%
1 G
83,50 €
83,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
83,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
83,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Activité optique
[α]23/D +83°, neat
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
pb
228 °C (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)[C@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
YDBPZCVWPFMBDH-MRVPVSSYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
G Balboni et al.
European journal of medicinal chemistry, 35(11), 979-988 (2001-01-04)
A series of thirty 2-(3-pyridylaminomethyl)azetidine, pyrrolidine and piperidine analogues as nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) ligands was explored. In general, pyrrolidinyl and many azetidinyl compounds were found to bind with enhanced affinity relative to the piperidines. In the three series, the