Principaux documents
521396
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylboronic acid
≥95.0%
Synonyme(s) :
2-Cyanobenzeneboronic acid, [m-Cyanophenyl-4-yl]boronic acid
1 G
49,80 €
49,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
49,80 €
About This Item
Formule linéaire :
NCC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
49,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95.0%
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6BNO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4,10-11H
Clé InChI
NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N
Application
Employed in a rhodium-catalyzed [3+2] annulation with alkynes leading to substituted indenones.[1]
Useful in the synthesis of substitutes indenones or indanones[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Tomoya Miura et al.
Organic letters, 7(15), 3339-3341 (2005-07-16)
[reaction: see text]. A new [3 + 2] annulation reaction was developed in which 2-cyanophenylboronic acid reacted as a three-carbon component with alkynes or alkenes to afford substituted indenones or indanones. The use of an alkynoate even produced benzotropone, a