Principaux documents
521221
Sigma-Aldrich
Z-Leu-OH
97% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-leucine, N-(Benzyloxycarbonyl)leucine, N-(Carbobenzoxy)leucine, N-(Phenylmethoxy)carbonyl-L-leucine, N-Carbobenzoxy-L-leucine, N-Carbobenzyloxy-L-leucine, N-Carboxy-L-leucine N-benzyl ester, N-Cbz-L-leucine, Benzyloxycarbonyl-L-leucine, Benzyloxycarbonylleucine, Carbobenzoxyleucine, L-(Carbobenzyloxy)leucine, L-N-(Benzyloxycarbonyl)leucine, NSC 60039, Z-L-Leucine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.30
Beilstein:
1253861
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D −17°, c = 2 in ethanol
Contient
~10% solvents of crystalline
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-10(2)8-12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
Clé InChI
USPFMEKVPDBMCG-LBPRGKRZSA-N
Application
Reactant for:
  • Peptide-based preparation of potential antitumor agents
  • Preparation of cyclopropyl peptidomimetics
  • Peptide synthesis