Principaux documents
520942
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5156 (lit.)
pb
116 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densité
1.285 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)c1ccccc1Br
InChI
1S/C11H15BrO2/c1-3-13-11(14-4-2)9-7-5-6-8-10(9)12/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
APDGYQVYBWGBSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
New stibines containing acetal and formyl group: Platinum complex and unexpected oxastibol derivative.
Sharma P, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(4), 579-584 (2006)
Stereoselective synthesis of 2, 3-epoxy alcohols mediated by a remote sulfinyl group.
Ruano JLG, et al.
Tetrahedron, 66(8), 1581-1585 (2010)