520322
2-Cyanobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
431,00 €
About This Item
431,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.993 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Br[Zn]Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H6N.BrH.Zn/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
LQRNYQAXNZETFP-UHFFFAOYSA-M
Application
- In the metal-catalyzed Negishi cross-coupling reactions to prepare aryl or heteroaryl derivatives via carbon-carbon bond formation.[1]
- To synthesize 4-(2-Cyanobenzyl)-3′-(trifluoromethyl)biphenyl by reacting with aryl nonaflate in the presence of Pd(dba)2 as a catalyst.[2]
- To prepare 2-[(2-cyanophenyl)methyl] benzamide by treating with 2-iodobenzamide using a nickel catalyst.[3]
Informations légales
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup