Principaux documents
519715
Sigma-Aldrich
4-Propoxyaniline
Synonyme(s) :
4-Propoxyphenylamine, p-Propoxyaniline
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2OC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Chaîne SMILES 
CCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6H,2,7,10H2,1H3
Clé InChI
DWOIGSLSPPLRKO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of aggrecanase inhibitors
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Light and Temperature as Dual Stimuli Lead to Self-Assembly of Hyperbranched Azobenzene-Terminated Poly (N-isopropylacrylamide).
Huang W, et al.
Polymer, 8(5), 183-183 (2016)
Calix [4] arene with Lower-Rim ?-Amino a, ?-Unsaturated Ketones Containing Bis-Chelating Sites as a Highly Selective Fluorescence Turn-On Chemosensor for Two Copper (II) Ions.
Ho I, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 8, 1472-1481 (2011)