Principaux documents
519618
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxypropane
97%
Synonyme(s) :
Acetone diethyl acetal
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.389 (lit.)
Point d'ébullition
116-117 °C (lit.)
Densité
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
ketal
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(C)(C)OCC
InChI
1S/C7H16O2/c1-5-8-7(3,4)9-6-2/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
FGQLGYBGTRHODR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Hydrolysis of D-(--)-Ethyl α-Benzoyloxypropionate and L-(--)-Ethyl α-Acetoxy-β-phenylpropionate by α-Chymotrypsin.
Cohen SG and Weinstein SY.
Journal of the American Chemical Society, 86(23), 5326-5330 (1964)
The Preparation of Some Ketals of Alkylacetylenes with the Higher Alcohols1.
Killian DB, et al.
Journal of the American Chemical Society, 58(1), 80-81 (1936)
Rapid chemical dehydration of plant material for light and electron microscopy with 2, 2-dimethoxypropane and 2, 2-diethoxypropane.
Lin CH, et al.
American Journal of Botany, 602-605 (1977)