Principaux documents
519596
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
97%
5 G
149,00 €
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
149,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(Cl)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
102-105 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitrile
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
Clé InChI
OREVCMGFYSUYPX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Crystal structures of Pigment Red 170 and derivatives, as determined by X-ray powder diffraction.
Martin U Schmidt et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(8), 1313-1317 (2006-01-21)
K Tsuji et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 40(9), 2399-2409 (1992-09-01)
Various 2'-phenoxymethanesulfonanilide derivatives were synthesized and evaluated for antiinflammatory and analgesic activities. Some compounds bearing an electron-attracting substituent at the 4'-position strongly inhibited adjuvant-induced arthritis in rats and acetic acid-induced writhing syndrome in mice without causing gastro-intestinal irritation. Among them
Australian Journal of Chemistry, 35, 328-328 (1982)