Principaux documents
517658
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lu(acac)3
About This Item
Formule linéaire :
[CH3COCHC(O)CH3]3Lu · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.29 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: lutetium
reagent type: catalyst
Pf
158-163 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Lu](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Lu.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
Clé InChI
HRUDKMKHQGBECZ-KJVLTGTBSA-K
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges