517585
Cadmium acetylacetonate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
2,4-Pentanedione cadmium derivative, Cd(acac)2
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: cadmium
reagent type: catalyst
Pf
209-214 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Cd]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Cd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Clé InChI
JXULEGTWCQDLTM-FDGPNNRMSA-L
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney,Bone
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable