Principaux documents
517526
Sigma-Aldrich
Scandium(III) bromide
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
ScBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.67
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: scandium
Chaîne SMILES 
Br[Sc](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K
Application
Employed in solid state synthesis of unusual clusters, Sc19Br28Z4, (Z=Mn, Fe, Ru or Os). These clusters are of interest for their structure and magnetic properties.
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Steinwand, S.J. et al.
Inorganic Chemistry, 36, 6413-6413 (1997)